Läs mer
N,N-Dimethyl-2-phenylethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-phenylethanamine |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 149.1204 |