Läs mer
N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonamide |
| CAS | 129378-52-5 |
| Molekylformel | C15 H24 N4 O6 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Dimethylsulfamoyl-2-(tert-butyldimethylsilyl)imidazole, 2-(tert-Butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonic acid dimethylamide, 2-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, 2-tert-Butyldimethylsilyl-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N4O6S2/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25)/t6-,7-,8+,9?,10-,11+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)SC3CN[C@H](CNS(=O)(=O)N)C3 |
| IUPAC-namn | (4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(5S)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.504 |
| Formel vikt | 420.114 |