missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6 |
| CAS | 2374866-79-0 |
| Molekylformel | C8H10D6N2O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,3'-Dithiobis[N-(methyl-d3)propanamide] |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)/i1D3,2D3 |
| LEDER | O=C(CCSSCCC(NC([2H])([2H])[2H])=O)NC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,3'-disulfanediylbis(N-(methyl-d3)propanamide) |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.39 |
| Formel vikt | 242.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?