Läs mer
N,N’-Dimethyl-3,3’-dithiopropionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiopropionamide |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12) |
| Formel vikt | 236.0653 |