Läs mer
N,N-dimetyl-3-klopropylaminhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
N,N-dimetyl-3-kloropropylaminhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| CAS | 4-5-5407 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H12 Cl N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride, 1-Chloropropyl(dimethyl)amine Hydrochloride, Benzydamine Hydrochloride Impurity G, Benzydamine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCCCl |
| IUPAC-namn | 3-kloro-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid |
| Visa mer |