Läs mer
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline, 98%
Produktkod. 11310024
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310024 5 g 5g
11320024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310024 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00401.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-31-8
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00007236
InChI-nyckel CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-nitroanilin
LEDER CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-3-nitroaniline
Smältpunkt 57°C to 60°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1841745
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.