Läs mer
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline, 98%
Produktkod. 10550571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10550571 5 g Glasflaska 5g
10656492 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-31-8
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00007236
InChI-nyckel CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-nitroanilin
LEDER CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyl-3-nitroaniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57°C to 61°C
Färg Orange till Orange-Röd
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4N(CH3)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 701
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.