Läs mer
N,N-Dimethyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20F3NO/c1-22(2)13-12-17(14-6-4-3-5-7-14)23-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3 |