missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Dimethyl-4-hydroxymethoxy Clomiphene (~90%, contains ~10% Z-isomer), TRC

Produktkod. 30006956
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006956 5 mg
30006097 10 mg
30005378 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9729385MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 204123-74-0
Molekylformel C25H26ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 423.93
Synonym (E)-4-[2-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]phenol
IUPAC-namn 4-[(E)-2-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)vinyl]phenol
LEDER COc1ccc(cc1)\C(=C(\c2ccc(O)cc2)/c3ccc(OCCN(C)C)cc3)\Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxymethoxy Clomiphene
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H26ClNO3/c1-27(2)16-17-30-23-14-6-19(7-15-23)24(18-4-10-21(28)11-5-18)25(26)20-8-12-22(29-3)13-9-20/h4-15,28H,16-17H2,1-3H3/b25-24+
Formel vikt 423.1601
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.