Läs mer
N,N-dimetyl-4-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30386628
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30386628 10 g
1 options
Produktkod. 30386628 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47480010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
CAS 100-23-2
Molekylformel C8 H10 N2 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenamine, N,N-dimethyl-4-nitro-, Aniline, N,N-dimethyl-p-nitro- (8CI), N,N-Dimethyl-4-nitrobenzenamine, 1-(Dimethylamino)-4-nitrobenzene, 4-(Dimethylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N,N-dimethylaniline, 4-Nitrodimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-nitroaniline, N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, NSC 9815, p-(Dimethylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N,N-dimethylaniline, p-Nitrodimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c1-9(2)7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6H,1-2H3
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N,N-dimetyl-4-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.0742