missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Dimethyl-4-phenyl-d5-azoaniline, CDN

Produktkod. 30317420
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317420 0.25 g -
30316927 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317420 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73600.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Phenylazo)-N,N-dimethylaniline-D5 (phenyl-D5)
CAS 1398109-08-4
Molekylformel C14 D5 H10 N3
Kvantitet 0.25 g
Synonym Sudan Yellow-d5, N,N-Dimethyl-4-phenyl-d5-azoaniline, N,N-Dimethyl-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)diazenylaniline, 4-(Phenyl-d5-azo)-N,N-dimethylaniline, 4-(Phenylazo)-N,N-dimethylaniline-D5 (phenyl-D5)
InChI formel InChI=1 S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N=Nc2ccc(cc2)N(C)C)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn N,N-dimethyl-4-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)diazenyl]aniline
Molekylvikt (g/mol) 230.32
Formel vikt 230.158 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.