Läs mer
N,N-dimetyl-4-vinylanilin, TRC
Produktkod. 30384312
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384312 50 mg
30374684 100 mg
30387719 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46487350MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-80-7
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.22
IUPAC-namn 4-etenyl-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)c1ccc(C=C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-4-vinylaniline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h4-8H,1H2,2-3H3
Formel vikt 147.1048