Läs mer
N,N-dimetyl-4-vinylanilin, TRC
Produktkod. 30387719
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387719 500 mg
30384312 50 mg
30374684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30387719 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD464873500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2039-80-7
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.22
IUPAC-namn 4-etenyl-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)c1ccc(C=C)cc1
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-4-vinylaniline
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h4-8H,1H2,2-3H3
Formel vikt 147.1048