Läs mer
N,N-Dimethyl-5-[[[2-[[1-(methylthio)-2-nitroethenyl]amino]ethyl]thio]methyl]-2-furanmethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(5-Dimethylaminomethyl-2-furanyl)methylthio]ethylamino]-1-methylthio-2-nitroethene |
| CAS | 72115-14-1 |
| Molekylformel | C13 H21 N3 O3 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Furanmethanamine, N,N-dimethyl-5-[[[2-[[1-(methylthio)-2-nitroethenyl]amino]ethyl]thio]methyl]-, N-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furyl]methylsulfanyl]ethyl]-1-methylsulfanyl-2-nitro-ethenamine, 1-[2-(5-Dimethylaminomethyl-2-furanyl)methylthio]ethylamino]-1-methylthio-2-nitroethene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O3S2/c1-15(2)8-11-4-5-12(19-11)10-21-7-6-14-13(20-3)9-16(17)18/h4-5,9,14H,6-8,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CSC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-methylsulfanyl-2-nitroethenamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.45 |
| Formel vikt | 331.1024 |