Läs mer
N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine |
| CAS | 688301-42-0 |
| Molekylformel | C19H18D4N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O/c1-21(2)11-10-16-13-20-19-9-8-17(12-18(16)19)22-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12-13,20H,10-11,14H2,1-2H3/i10D2,11D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N(C)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-dimethyl-2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.42 |
| Formel vikt | 298.1983 |