Läs mer
N,N-Dimethyl-d3-glycine HCl (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylglycine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride |
| CAS | 1219795-14-8 |
| Molekylformel | C4 D3 H6 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | (Dimethylamino)acetic acid-d3 hydrochloride, 2-[N-Methyl-N-(methyl-d3)amino]acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine-d3 hydrochloride, N-Methyl-N-(methyl-d3)aminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine-d3 hydrochloride, N,N-Dimethylglycine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[methyl(trideuteriomethyl)amino]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.599 |
| Formel vikt | 142.059 g/mol |
| Visa mer |