missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethyl-d6-4-nitrosoaniline, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 1398065-85-4 |
| Molekylformel | C8 D6 H4 N2 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)-4-nitrosobenzenamine, 1-[Di(methyl-d3)amino]-4-nitrosobenzene, 4-(Dimethylamino-d6)nitrosobenzene, 4-Nitroso-N,N-di(methyl-d3)aminobenzene, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline-d6, N,N-Dimethyl-p-nitrosoaniline-d6, NDMA, p-(Dimethylamino)nitrosobenzene-d6, p-[N,N-Bis(trideuteriomethyl)amino]nitrosobenzene, p-NDMA-d6, p-Nitroso-N,N-dimethylaniline-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(c1ccc(cc1)N=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 4-nitroso-N,N-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.215 |
| Formel vikt | 156.117 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?