Läs mer
N,N-Dimethyl-d6-acetamide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylacetamide-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 31591-08-9 |
| Molekylformel | C4 D6 H3 N O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Acetamide, N,N-di(methyl-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), N,N-Di(methyl-d3)acetamide (ACI), N,N-Dimethylacetamide-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethylacetamide-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.157 |
| Formel vikt | 93.106 g/mol |
| Visa mer |