Läs mer
N,N-Dimethyl-d6-glycine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride |
| CAS | 347840-03-3 |
| Molekylformel | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-[bis(trideuteriomethyl)amino]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vikt | 145.0777 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |