missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethyl-d6-glycine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3; |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 145.0777 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?