Läs mer
N,N-Dimethyl-d6-tetradecylamine N-Oxide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyltetradecylamine N-Oxide D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 2733717-74-1 |
| Molekylformel | C16 D6 H29 N O |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | N,N-Dimethyltetradecylamine N-oxide D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethyl-d6-tetradecylamine N-oxide, N,N-Di(methyl-d3)-1-tetradecylamine oxide, N,N-Di(methyl-d3)tetradecylamine N-oxide, Tetradecyldi(methyl-d3)amine N-oxide, Myristyldimethylamine-d6 oxide, N,N-Di(methyl-d3)-1-tetradecanamine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[N+]([O-])(CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(trideuteriomethyl)tetradecan-1-amine oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.492 |
| Formel vikt | 263.31 g/mol |
| Visa mer |