missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(N,N)-Dimethyl)ethyl Laurate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (N,N)-(Dimethyl)ethyl Laurate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(18)19-15-14-17(2)3/h4-15H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 271.2511 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?