Läs mer
N,N-Dimethyl-L-tryptophan Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-L-tryptophan Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-15(2)12(13(16)17)7-9-8-14-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,12,14H,7H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 232.1212 |
| Frakt skick | Room Temperature |