Läs mer
N,N-Dimethyl-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-L-valine |
| CAS | 2812-32-0 |
| Molekylformel | C7 H15 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N,N-Dimethylvaline, (S)-2-(Dimethylamino)-3-methylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-5(2)6(7(9)10)8(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](N(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(dimethylamino)-3-methyl-butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.1103 |