Läs mer
N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, 99%
Produktkod. 11340024
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340024 5 g 5g
11330024 1 g 1g
11350024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340024 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00403.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3575-32-4 | C8H14Cl2N2 | 209.114 g/mol
den kan användas för att framställa N-(4,5,6-trimetoxi-2,4-dimetyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamid med 4,5,6-trimetoxi-2,4-dimetyl-tetrahydro-pyran-3-ylamin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedel tetrahydrofuran. det appliceras som ett selektivt formyleringsmedel för en av två aminogrupper i sådana basiska aminosyror som ornitin eller lysin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
den kan användas för att framställa N-(4,5,6-trimetoxi-2,4-dimetyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamid med 4,5,6-trimetoxi-2,4-dimetyl-tetrahydro-pyran-3-ylamin. Denna reaktion kommer att behöva lösningsmedel tetrahydrofuran. det appliceras som ett selektivt formyleringsmedel för en av två aminogrupper i sådana basiska aminosyror som ornitin eller lysin.
Löslighet
Löslig i vatten, kloroform och diklormetan. Något löslig i etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3575-32-4
Molekylformel C8H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 209.114
MDL-nummer MFCD00012971
InChI-nyckel BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, m-dimethylamino aniline, n,n-dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, n,n-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, 3-amino-n,n-dimethylaniline, 1,3-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, hydrochloride 1:2, pubchem14991, acmc-20a5k9
PubChem CID 77124
IUPAC-namn 3-N,3-N-dimetylbensen-l,3-diamin;dihydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=CC(=C1)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt 216°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3694384
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform and dichloromethane. Slightly soluble in ethyl acetate.
Formel vikt 209.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.