Läs mer
N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine, Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine, Dihydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H |
| Formel vikt | 208.0534 |