Läs mer
N,N-dimetyl-m-toluidin, 97+%
Produktkod. 11480933
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480933 5 g 5g
11490933 25 g 25g
11400943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13326.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-72-2 | C9H13N | 135,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-72-2
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00008305
InChI-nyckel CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-m-toluidine, benzenamine, n,n,3-trimethyl, dimethyl-m-toluidine, m-methyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-methylaniline, m,n,n-trimethylaniline, n,n-dimethyl-3-methylaniline, dimetil-m-toluidina, n,n,3-trimethylbenzenamine, benzene, 1-dimethylamino-3-methyl
PubChem CID 8488
IUPAC-namn N,N,3-trimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-m-toluidine
Smältpunkt -15°C
Kokpunkt 212°C to 215°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1708
Beilstein 1422766
Formel vikt 135.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.