Läs mer
(N,N-dimetyl)metylenammoniumjodid, 97 %
Produktkod. 11482118
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482118 10 g 10g
11492118 50 g 50g
11402128 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15146.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185,008 g/mol
(N,N-dimetyl)metylenammoniumjodid är ett användbart reagens för många syntetiska tillämpningar som aminometylering. Det är också viktigt för omvandlingen av ketoner tillα ,β -omättade enoner. Det används för att framställa derivat av typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det används flitigt i läkemedel som smärtstillande och lugnande medel - Tramadolhydroklorid-mellanprodukt dvs. 2-dimetylaminmetylcyklohexanon. Det används också i reaktiva färgämnen, syntetiserade kryddor. Det spelar en viktig roll i Mannichs reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(N,N-dimetyl)metylenammoniumjodid är ett användbart reagens för många syntetiska tillämpningar som aminometylering. Det är också viktigt för omvandlingen av ketoner tillα ,β -omättade enoner. Det används för att framställa derivat av typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det används flitigt i läkemedel som smärtstillande och lugnande medel - Tramadolhydroklorid-mellanprodukt dvs. 2-dimetylaminmetylcyklohexanon. Det används också i reaktiva färgämnen, syntetiserade kryddor. Det spelar en viktig roll i Mannichs reaktioner.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid. Delvis löslig i acetonitril, tetrahydrofuran och diklormetan.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33797-51-2
Molekylformel C3H8IN
Molekylvikt (g/mol) 185.008
MDL-nummer MFCD00011810
InChI-nyckel VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
PubChem CID 2724133
IUPAC-namn dimetyl(metyliden)azanium;jodid
LEDER C[N+](=C)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 3594966
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Merck Index 14,3251
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid. Delvis löslig i acetonitril, tetrahydrofuran och diklormetan.
Formel vikt 185.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.