Läs mer
(N,N-dimetyl)metylenammoniumjodid, 97 %
Beskrivning
(N,N-dimetyl)metylenammoniumjodid är ett användbart reagens för många syntetiska tillämpningar som aminometylering. Det är också viktigt för omvandlingen av ketoner tillα ,β -omättade enoner. Det används för att framställa derivat av typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det används flitigt i läkemedel som smärtstillande och lugnande medel - Tramadolhydroklorid-mellanprodukt dvs. 2-dimetylaminmetylcyklohexanon. Det används också i reaktiva färgämnen, syntetiserade kryddor. Det spelar en viktig roll i Mannichs reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(N,N-dimetyl)metylenammoniumjodid är ett användbart reagens för många syntetiska tillämpningar som aminometylering. Det är också viktigt för omvandlingen av ketoner tillα ,β -omättade enoner. Det används för att framställa derivat av typen RCH2N ( CH3 ) 2 . Det används flitigt i läkemedel som smärtstillande och lugnande medel - Tramadolhydroklorid-mellanprodukt dvs. 2-dimetylaminmetylcyklohexanon. Det används också i reaktiva färgämnen, syntetiserade kryddor. Det spelar en viktig roll i Mannichs reaktioner.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid. Delvis löslig i acetonitril, tetrahydrofuran och diklormetan.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide |
| Smältpunkt | ∼240 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3594966 |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Merck Index | 14,3251 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylformamid. Delvis löslig i acetonitril, tetrahydrofuran och diklormetan. |
| Formel vikt | 185.01 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.