missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(mercaptoacetyl)hydrazine(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(mercaptoacetyl)hydrazine |
| CAS | 131760-67-3 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O2 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Mercaptoacetic Acid 2-(2-mercaptoacetyl)-1,2-dimethylhydrazide, Mercapto-2-(mercaptoacetyl)-1,2-dimethylhydrazide Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O2S2/c1-7(5(9)3-11)8(2)6(10)4-12/h11-12H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(N(C)C(=O)CS)C(=O)CS |
| IUPAC-namn | N,N'-dimethyl-2-sulfanyl-N'-(2-sulfanylacetyl)acetohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.302 |
| Formel vikt | 208.034 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?