Läs mer
N,N-dimetyl-n-oktylamin, 95 %
Produktkod. 11454234
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454234 10 g 10g
11464234 50 g 50g
11474234 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12546.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157,30 g/mol
N,N-dimetyl-n-oktylamin används som jonparningsmedel vid den kvantitativa uppskattningen av tiazinamiummetylsulfat i ett farmaceutiskt preparat med HPLC. Den fungerar som en motjon i mobil fas för separation av tetracyklin, tetracyklinanaloger och deras potentiella föroreningar genom omvänd fas jonparkromatografi. Vidare används det i studien av kirala separationer genom komplexbildning med proteiner i kapillärzonelektrofores. Utöver detta används den som en mobil fas i direkt upplösning och kvantifiering av (R)- och (S)-disopyramid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyl-n-oktylamin används som jonparningsmedel i den kvantitativa uppskattningen av tiazinamiummetylsulfat i ett farmaceutiskt preparat med HPLC. Den fungerar som en motjon i mobil fas för separation av tetracyklin, tetracyklinanaloger och deras potentiella föroreningar genom omvänd fas jonparkromatografi. Vidare används det i studien av kirala separationer genom komplexbildning med proteiner i kapillärzonelektrofores. Utöver detta används den som en mobil fas i direkt upplösning och kvantifiering av (R)- och (S)-disopyramid
Löslighet
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7378-99-6
Molekylformel C10H23N
Molekylvikt (g/mol) 157.30
MDL-nummer MFCD00009558
InChI-nyckel UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
IUPAC-namn N,N-dimetyloktan-1-amin
LEDER CCCCCCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-n-octylamine
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.765
Kokpunkt 195°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.4243
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1698081
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 157.3
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.