Läs mer
N,N-dimetyl-α -naftylamin, MP Biomedicals
Produktkod. 11473125 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473125 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11473125 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521375505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyl-α-naphthylamine
CAS 86-56-6
Molekylformel C12H13N
Kvantitet 5 g
Synonym n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
InChI-nyckel AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
IUPAC-namn N,N-dimetylnaftalen-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 171.243
PubChem CID 6848
Formel vikt 171.24