Läs mer
N,N-Dimethyl-o-toluidine, TRC
Produktkod. 30383761
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30383761 25 g
1 options
Produktkod. 30383761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47114025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-o-toluidine
CAS 609-72-3
Molekylformel C9H13N
Kvantitet 25 g
Synonym 2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-o-toluidine, N,N,2-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, NSC 1784, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
LEDER CN(C)c1ccccc1C
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048