Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin, 96 %
Beskrivning
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin är en redoxindikator. Bildar lätt stabil, röd radikalkatjon, involverad i en mängd olika redoxreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin är en redoxindikator. Bildar lätt stabil, röd radikalkatjon, involverad i en mängd olika redoxreaktioner.
Löslighet Löslig i vatten
(11 g/L vid 20 °C), dietyleter, petroleumeter, alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljus- och luftkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
| Smältpunkt | 34 °C till 38 °C |
| Densitet | 1.09 |
| Kokpunkt | 262 °C |
| Flampunkt | 130 °C (266 °F) |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 508105 |
| Merck Index | 14,3254 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (11 g/L vid 20 °C), dietyleter, petroleumeter, alkohol och kloroform. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.