Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin, 96 %
Produktkod. 11488526
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488526 250 g 250g
11478526 50 g 50g
11468526 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15962.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin är en redoxindikator. Bildar lätt stabil, röd radikalkatjon, involverad i en mängd olika redoxreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin är en redoxindikator. Bildar lätt stabil, röd radikalkatjon, involverad i en mängd olika redoxreaktioner.
Löslighet Löslig i vatten
(11 g/L vid 20 °C), dietyleter, petroleumeter, alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljus- och luftkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-98-9
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.20
MDL-nummer MFCD00007860
InChI-nyckel BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC-namn 4-N,4-N-dimetylbensen-1,4-diamin
LEDER CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Densitet 1.09
Kokpunkt 262 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 508105
Merck Index 14,3254
Löslighetsinformation Löslig i vatten (11 g/L vid 20 °C), dietyleter, petroleumeter, alkohol och kloroform.
Formel vikt 136.2
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.