Läs mer
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vikt | 142.138 |