Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin dihydroklorid, 98 %
Produktkod. 11464133
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464133 500 g 500g
11444133 25 g 25g
11454133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10343.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209,11 g/mol
Det är en fläck som används i mikroskopi. N,N-dimetyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid är också lämplig för användning i peroxidastestet. Det är en förening som normalt används för att mäta antioxidantpotentialen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det
är en färg som används i mikroskopi. N,N-dimetyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid är också lämplig för användning i peroxidastestet. Det är en förening som normalt används för att mäta antioxidantpotentialen.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från ljus. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-46-9
Molekylformel C8H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 209.11
MDL-nummer MFCD00012991
InChI-nyckel IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
IUPAC-namn N1,N1-dimetylbensen-1,4-diamin dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt 212 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 209.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.