Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin-dihydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3736340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378050 25 g Glasflaska 25g
10043573 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10378050 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 204350250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-46-9
Molekylformel C8H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 209.11
MDL-nummer MFCD00012991
InChI-nyckel IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
IUPAC-namn 4-N,4-N-dimetylbensen-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 222.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4NH2·2HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 13, 73
Fieser 01,293
Merck Index 10, 3248
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless to purple-brown
Formel vikt 209.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.