Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiaminsulfat, 98 %
Produktkod. 11402237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402237 25 g 25g
11412237 100 g 100g
11422237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14175.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234,27 g/mol
N,N-dimetyl-p-fenylendiaminsulfatsalt används för att undersöka rollen av H2S i kardioprotection inducerad av ischemisk förkonditionering i råtthjärta, vid spektrofotometrisk bestämning av guld(III) i guldläkemedel såsom natriumaurothimaleat och auranofin, för att undersöka produktion av kolonvävnadsacetat med användning av kolonvävnadsacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyl-p-fenylendiaminsulfatsalt används för att undersöka rollen av H2S i kardioprotection inducerad av ischemisk förkonditionering i råtthjärta, vid spektrofotometrisk bestämning av guld(III) i guld-läkemedel såsom natriumaurothimaleat och auranofin, för att undersöka kolonacetatsystemets produktion av kolonacetat.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Ljuskänslig& Hygroskopisk. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-47-0
Molekylformel C8H14N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 234.27
MDL-nummer MFCD00012992
InChI-nyckel GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
PubChem CID 80351
IUPAC-namn 4-N,4-N-dimetylbensen-1,4-diamin;svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Smältpunkt 200°C to 205°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4612278
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 234.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.