Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin sulfat, 99 %
Produktkod. 10062310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10062310 25 g Glasflaska 25g
10164150 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181430250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-47-0
Molekylformel C8H14N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 234.27
MDL-nummer MFCD00012992
InChI-nyckel GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
PubChem CID 80351
IUPAC-namn 4-N,4-N-dimetylbensen-1,4-diamin;svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 234 °C till 236 °C
Färg Beige-grå till orange eller brun
Kokpunkt 495 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4NH2·H2SO4
Kvantitet 25 g
Beilstein 13, IV, 106
Formel vikt 234.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.