Läs mer
N,N-dimetyl-p-fenylendiamin, TRC
Produktkod. 30371717
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30371717 25 g
1 options
Produktkod. 30371717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47676025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-p-phenylendiamine
CAS 99-98-9
Molekylformel C8 H12 N2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N-dimethyl- (8CI), N1,N1-Dimethyl-1,4-benzenediamine, (4-Aminophenyl)dimethylamine, 1-Amino-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)aniline, 4-(Dimethylamino)benzenamine, 4-(N,N-Dimethylamino)aniline, 4-(N,N-Dimethylamino)phenylamine, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, C.I. 76075, DMPD, Dimethyl-p-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-p-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, N-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylamine, NSC 1493, [4-(Dimethylamino)phenyl]amine, p-(Dimethylamino)aniline, p-(Dimethylamino)phenylamine, p-Amino-N,N-dimethylaniline, p-Aminodimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
LEDER CN(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-N,4-N-dimetylbensen-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Formel vikt 136.1