Läs mer
N,N-dimetyl-p-toluidin, 99 %
Produktkod. 11404034
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404034 100 g 100g
11414034 500 g 500g
11424034 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11988.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.60 SEK
    421.65 SEK / 100g
    Save 47.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
N,N-dimetyl-p-toluidin används som polymerisationskatalysator för polyestrar, akrylat och epoxihartser. Det används också som härdare för dentala cement och i lim. Det fungerar som en mellanprodukt för fotografiska kemikalier, i industriella lim, i konstgjorda nagelpreparat, färgämnen, läkemedel. Den reagerar med vinyleter i närvaro av koppar(II)klorid ger tetrahydrokinoliner. Vidare används det för att påskynda polymerisation av etylmetakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyl-p-toluidin används som polymerisationskatalysator för polyestrar, akrylat och epoxihartser. Det används också som härdare för dentala cement och i lim. Det fungerar som en mellanprodukt för fotografiska kemikalier, i industriella lim, i konstgjorda nagelpreparat, färgämnen, läkemedel. Den reagerar med vinyleter i närvaro av koppar(II)klorid ger tetrahydrokinoliner. Vidare används det för att påskynda polymerisation av etylmetakrylat.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-97-8
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00008316
InChI-nyckel GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
PubChem CID 7471
IUPAC-namn N,N,4-trimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-p-toluidine
Smältpunkt -25°C
Densitet 0.937
Kokpunkt 210°C to 211°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1708
Beilstein 774409
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 135.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.