Läs mer
N,N-Dimethyl-p-toluidine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871621
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871621 5 mL 5ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15871621 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220400005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 99-97-8
Smältpunkt -15°C
Densitet 0.94 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 215°C/1013 hPa
Molekylformel 4-(CH3)C6H4N(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008316
Kvantitet 5 mL
Synonym N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
Molekylvikt (g/mol) 135.21