Läs mer
N,N-dimetylacetamid, 99,5+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10418823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
10418823 1 L
1 options
Produktkod. 10418823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 SEK
    952.55 SEK / 1 L
    Save 32.45 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide
Smältpunkt -20,0 °C
Namnnotering För analys
CAS 127-19-5
CAS Min % 99.5
Aciditet 0,0005 meq/g max.
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9370g/mL, 0.937
Kvantitet 1 L
Flampunkt 70 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4370 till 1,4390
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 99.5+%
Molekylformel C4H9NO
Linjär formel CH3CON(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008686
Viskositet 1,02 mPa (20 °C)
Vatten 0,05 % max. (K.F.)
Merck Index 15, 3248
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Kokpunkt 164,0 °C till 166,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, dietyleter, bensen, kloroform, etanol och toluen
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(C)=O
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formel vikt 87.12
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl acetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.