Läs mer
N,N-Dimethylacetamide, 99.8+%, for HPLC
Produktkod. 10025303 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 10025303
Brand: Thermo Scientific undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide
Smältpunkt -20.0°C
Abs. 0.046 at 310nm, 0.301 at 285nm, 0.7 (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 275nm
Färg Färglös
Aciditet 0.0005 meq/g max.
Alkalinitet 0.003 meq/g max.
Densitet 0.9370g/mL, 0.937
Kokpunkt 164.0°C to 166.0°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4370 to 1.4390
Analysprocentintervall 99.8+%
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Viskositet 1.02 mPa.s (20°C)
Vatten 0.05% max.
Merck Index 15, 3248
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formel vikt 87.12
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-Dimethylacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.