Läs mer
N,N-dimetylacetamid, 99+%, extra rent
Produktkod. 10154440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10154440 1 L Glasflaska -
10256190 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10047352 5 L Plasttrumma 5 L
10502334 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10154440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 SEK
    616.65 SEK / 1 L
    Save 93.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9370g/mL
Kvantitet 1 L
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4370 till 1,4390 (20 °C, 589 nm)
Rester efter avdunstning 0,01% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Ångtryck Ångtryck: 1,7 mbar vid 25 °C
Vatten 0,1% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Formel vikt 87.12
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.