Läs mer
N,N-dimetylacetamid, 99+%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10256190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plasttrumma
missing translation for 'unitSize'
2.5 L
25 L
5 L
Product Code. 10256190
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 181070025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide
Smältpunkt -20.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9370g/mL, 0.937
Kokpunkt 164.0°C to 166.0°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4370 to 1.4390
Analysprocentintervall 99+%
Rester efter avdunstning 0.01% max.
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Ångtryck Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viskositet 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Vatten 0.1% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formel vikt 87.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylacetamide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.