Läs mer
N,N-dimetylacetamid,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486692 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486692 250 mL 250ml
11496692 500 mL 500ml
11406702 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486692 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215092883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    981.49 SEK / 250ml
    Save 53.51 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide
Färg Färglös
Densitet 0.94g/cm3 at 20°C
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 87.12