Läs mer
N,N-dimetylacetamid, 99%, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15637790
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15637790 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15657790 500 mL Glasflaska 500ml
15627790 1 L Glasflaska 1 L
15667790 6 x 500 mL Glasflaska Paket med 6
15647790 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15637790 Leverantör Fluka Leverantörsnummer D1375102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 SEK
    1295.18 SEK / 2.5 L
    Save 259.82 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide
pH 4 (vid 200,00 g/L 20 °C)
Smältpunkt -20 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0,937 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 11,5 % (160 °F), 1,8 % (100 °F)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Tändpunkt 914 °F
Odör Aminliknande
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Ångtryck 4 mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Kokpunkt 164 °C till 166 °C (1013 hPa)
Löslighetsinformation Fullt blandbar i vatten
Formel vikt 87,12 g/mol
Procent renhet 0.99
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.