Läs mer
N,N-Dimethylacetamide, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Solstice
Beskrivning
- Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylacetamide |
| Smältpunkt | -20°C |
| Densitet | 0.937g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 1.8% (100°F), 11.5% (160°F) |
| Flampunkt | 70°C (158°F) |
| Tändpunkt | 914°F |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Brytningsindex | 1.437 |
| Linjär formel | CH3CON(CH3)2 |
| Visa mer |